2-(Methylthio)-2-thiazoline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-(Methylmercapto)-2-thiazoline, 2-(Methylthio)-4,5-dihydrothiazole
M1262-25G M1262-5G
TCIAM1262-25GEA 2775 SEK
TCIAM1262-25G TCIAM1262-5G
2-(Methylthio)-2-thiazoline ≥98.0%
2-(Methylthio)-2-thiazoline
Formel: C₄H₇NS₂
MW: 133,23 g/mol
Kokpunkt: 217°C
Flampunkt: 97°C
MDL Number: MFCD00005312
CAS nummer: 19975-56-5
EINECS: 243-447-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %