N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide ≥98.0%
Leverantör: TCI
M1187-1G M1187-5G
TCIAM1187-1GEA 550 SEK
TCIAM1187-1G TCIAM1187-5G
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide ≥98.0%
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide
Formel: C₇H₈N₂O
Flampunkt: 109°C
MDL Number: MFCD00006260
CAS nummer: 67242-59-5
EINECS: 266-616-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %