2,2'-Methylenebis(4-methylphenol) ≥90.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M1134-25G
M1134-5G
TCIAM1134-25GEA
1525
SEK
TCIAM1134-25G
TCIAM1134-5G
2,2'-Methylenebis(4-methylphenol) ≥90.0%
2,2'-Methylenebis(4-methylphenol)
Formel:
C₁₅H₁₆O₂ |
MDL Number:
MFCD00155176 CAS nummer: 3236-63-3 EINECS: 221-794-7 |