1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrole-2-aldehyde, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrol-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole
M1119-25G M1119-5G
TCIAM1119-25GEA 630 SEK
TCIAM1119-25G TCIAM1119-5G
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde ≥97.0%
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Kokpunkt: 90°C
Flampunkt: 72°C
MDL Number: MFCD00003087
CAS nummer: 1192-58-1
EINECS: 214-755-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %