tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
3-(N-Boc-N-methylamino)pyrrolidine, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)pyrrolidine
M1096-25G
M1096-5G
TCIAM1096-25GEA
9425
SEK
TCIAM1096-25G
TCIAM1096-5G
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0%
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Kokpunkt: 96°C |
MDL Number:
MFCD00191665 CAS nummer: 172478-00-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |