2-Methyl-1-phenylpropene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: (2-Methylprop-1-en-1-yl)benzene, (2-Methylpropenyl)benzene
M1015-1G M1015-5G
TCIAM1015-1GEA 1225 SEK
TCIAM1015-1G TCIAM1015-5G
2-Methyl-1-phenylpropene ≥98.0%
2-Methyl-1-phenylpropene
Formel: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Kokpunkt: 189°C
Flampunkt: 59°C
MDL Number: MFCD00008899
CAS nummer: 768-49-0
EINECS: 212-194-6
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %