N-(2-Methoxyethyl)propylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M0980-25G
M0980-5G
TCIAM0980-25GEA
3950
SEK
TCIAM0980-25G
TCIAM0980-5G
N-(2-Methoxyethyl)propylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Formel:
C₆H₁₅NO Kokpunkt: 138°C |
MDL Number:
MFCD00144830 CAS nummer: 43175-57-1 UN: 2733 ADR: 3,III |