Methoxycarbonylsulphenyl chloride ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
M0979-25G
M0979-5G
TCIAM0979-25GEA
5325
SEK
TCIAM0979-25G
TCIAM0979-5G
Methoxycarbonylsulphenyl chloride ≥96.0%
Methoxycarbonylsulphenyl chloride
Formel:
C₂H₃ClO₂S Kokpunkt: 69°C Flampunkt: 54°C |
MDL Number:
MFCD00013648 CAS nummer: 26555-40-8 EINECS: 247-801-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 96.0 % |