4-(Methylthio)toluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Methylthioanisole, Methyl p-Tolyl sulphide
M0949-10G M0949-25G
TCIAM0949-10GEA 710 SEK
TCIAM0949-10G TCIAM0949-25G
4-(Methylthio)toluene ≥98.0%
4-(Methylthio)toluene
Formel: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Kokpunkt: 94°C
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00008560
CAS nummer: 623-13-2
EINECS: 210-773-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %