trans-2-Methyl-2-pentenal ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0893-25ML M0893-5ML
TCIAM0893-25MLEA 3350 SEK
TCIAM0893-25ML TCIAM0893-5ML
trans-2-Methyl-2-pentenal ≥97.0%
trans-2-Methyl-2-pentenal
Formel: C₆H₁₀O
Kokpunkt: 138°C
MDL Number: MFCD00006978
CAS nummer: 14250-96-5
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77aec673a62f1de2fd5625dffd8b09085baf9d97&vid=77aec673a62f1de2fd5625dffd8b09085baf9d97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %