Methyl propargyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Methyl 2-Propynyl Ether
M0860-25ML
M0860-5ML
TCIAM0860-25MLEA
2600
SEK
TCIAM0860-25ML
TCIAM0860-5ML
Methyl propargyl ether ≥98.0%
Methyl propargyl ether
Formel:
C₄H₆O Kokpunkt: 62°C Flampunkt: -18°C |
MDL Number:
MFCD00008578 CAS nummer: 627-41-8 EINECS: 210-998-1 UN: 3271 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |