5-Methylisoxazole ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0813-25ML M0813-5ML
TCIAM0813-25MLEA 1600 SEK
TCIAM0813-25ML TCIAM0813-5ML
5-Methylisoxazole ≥95.0%
5-Methylisoxazole
Formel: C₄H₅NO
Kokpunkt: 122°C
MDL Number: MFCD00003152
CAS nummer: 5765-44-6
EINECS: 227-289-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94c300e912fa373be99e5dc9bb50559f48cdf89f&vid=94c300e912fa373be99e5dc9bb50559f48cdf89f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %