3-Methyl-2-butenal ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
M0770-100ML M0770-25ML M0770-5ML
TCIAM0770-100MLEA 3275 SEK
TCIAM0770-100ML TCIAM0770-25ML TCIAM0770-5ML
3-Methyl-2-butenal ≥97.0%
3-Methyl-2-butenal
Formel: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Kokpunkt: 135°C
Smältpunkt: –20°C
Flampunkt: 37°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00010291
CAS nummer: 107-86-8
EINECS: 203-527-6
UN: 1989
ADR: 3 III
Merck Index: 14,08448
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&vid=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %