6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
M0765-25ML
M0765-5ML
TCIAM0765-25MLEA
1450
SEK
TCIAM0765-25ML
TCIAM0765-5ML
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene ≥98.0%
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Formel:
C₁₁H₁₄O MW: 162,23 g/mol Kokpunkt: 131°C |
MDL Number:
MFCD00001737 CAS nummer: 1730-48-9 EINECS: 217-049-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |