Diisopropyl malonate ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Malonic Acid Diisopropyl Ester
M0648-25ML M0648-500ML
TCIAM0648-25MLEA 215 SEK
TCIAM0648-25ML TCIAM0648-500ML
Diisopropyl malonate ≥99.0%
Diisopropyl malonate
Formel: C₉H₁₆O₄
MW: 188.22 g/mol
Kokpunkt: 106°C
Smältpunkt: –51°C
Flampunkt: 95°C
MDL Number: MFCD00059359
CAS nummer: 13195-64-7
EINECS: 236-156-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %