Isobutyl mercaptan ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-Methyl-1-propanethiol
M0404-25ML
M0404-500ML
TCIAM0404-25MLEA
310
SEK
TCIAM0404-25ML
TCIAM0404-500ML
Isobutyl mercaptan ≥98.0%
Isobutyl mercaptan
Formel:
C₄H₁₀S Kokpunkt: 88°C Flampunkt: -10°C |
MDL Number:
MFCD00004882 CAS nummer: 513-44-0 EINECS: 208-162-6 UN: 2347 ADR: 3,II Merck Index: 14,05147 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |