3-Methyltetrahydrofuran ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0230-1ML M0230-5ML
TCIAM0230-1MLEA 405 SEK
TCIAM0230-1ML TCIAM0230-5ML
3-Methyltetrahydrofuran ≥95.0%
3-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kokpunkt: 89°C
Flampunkt: -6°C
MDL Number: MFCD00039681
CAS nummer: 13423-15-9
EINECS: 236-537-4
UN: 2536
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7ee810ab5ebc4883d239f928c6517dba7e147f1&vid=e7ee810ab5ebc4883d239f928c6517dba7e147f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 95.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid