Bis(2-ethylhexyl)maleate ≥93.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Maleic Acid Di(2-ethylhexyl) Ester, Maleic Acid Dioctyl Ester, Bis(2-ethylhexyl) maleate, Di(2-ethylhexyl) Maleate
M0011-25ML M0011-500ML
TCIAM0011-25MLEA 230 SEK
TCIAM0011-25ML TCIAM0011-500ML
Bis(2-ethylhexyl)maleate ≥93.0%
Bis(2-ethylhexyl)maleate
Formel: C₂₀H₃₆O₄
Kokpunkt: 173°C
Smältpunkt: -60°C
Flampunkt: 180°C
MDL Number: MFCD00027250
CAS nummer: 142-16-5
EINECS: 205-524-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3657abc9389b146f104c582d273c6f129f5478c7&vid=3657abc9389b146f104c582d273c6f129f5478c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Acid Value max. 0.1