Blydiacetat trihydrat ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
L0330-100G
L0330-25G
TCIAL0330-100GEA
510
SEK
TCIAL0330-100G
TCIAL0330-25G
Blydiacetat trihydrat ≥99.0%
Blydiacetat trihydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Smältpunkt: 75°C |
MDL Number:
MFCD00150023 CAS nummer: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 99.0 % |