Laurocapram ≥96.0%
Leverantör: TCI
L0317-5ML L0317-25ML
TCIAL0317-5MLEA 565 SEK
TCIAL0317-5ML TCIAL0317-25ML
Laurocapram ≥96.0%
Laurocapram
Formel: C₁₈H₃₅NO
Kokpunkt: 160°C
Smältpunkt: -7°C
MDL Number: MFCD00190580
CAS nummer: 59227-89-3
EINECS: 261-668-9
Merck Index: 14,05385
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d3b6542f703e154b9631d0a986b64ad12ef35e&vid=58d3b6542f703e154b9631d0a986b64ad12ef35e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %