Litiumbromid ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
L0210-25G L0210-100G L0210-500G
TCIAL0210-25GEA 365 SEK
TCIAL0210-25G TCIAL0210-100G TCIAL0210-500G
Litiumbromid ≥99.0%
Litiumbromid
Formel: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Smältpunkt: 549°C
MDL Number: MFCD00011077
CAS nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 14,05526
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=602b1c0bfcd8eea4419c70ecec2f1ce1c83c81a7&vid=602b1c0bfcd8eea4419c70ecec2f1ce1c83c81a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %