Isopropyl linoleate >60.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: Linoleic Acid Isopropyl Ester
L0139-25ML L0139-500ML
TCIAL0139-25MLEA 215 SEK
TCIAL0139-25ML TCIAL0139-500ML
Isopropyl linoleate >60.0%
Isopropyl linoleate
Formel: C₂₁H₃₈O₂
Kokpunkt: 179°C
Flampunkt: 191°C
MDL Number: MFCD00053809
CAS nummer: 22882-95-7
EINECS: 245-289-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %