Isobutyl laurate ≥96.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
Lauric Acid Isobutyl Ester
L0084-25ML
L0084-500ML
TCIAL0084-25MLEA
255
SEK
TCIAL0084-25ML
TCIAL0084-500ML
Isobutyl laurate ≥96.0%
Isobutyl laurate
Formel:
C₁₆H₃₂O₂ Flampunkt: 150°C |
MDL Number:
MFCD00048424 CAS nummer: 37811-72-6 EINECS: 253-675-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |