Dimethyl-2-oxoglutarate ≥95.0%
Leverantör: TCI
K0013-25ML
K0013-5ML
TCIAK0013-25MLEA
4850
SEK
TCIAK0013-25ML
TCIAK0013-5ML
Dimethyl-2-oxoglutarate ≥95.0%
Dimethyl-2-oxoglutarate
Formel:
C₇H₁₀O₅ Kokpunkt: 117°C |
MDL Number:
MFCD00048052 CAS nummer: 13192-04-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |