(3-Iodopropyl)trimethoxysilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
I1106-25G I1106-5G
TCIAI1106-25GEA 5700 SEK
TCIAI1106-25G TCIAI1106-5G
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane ≥98.0%
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
Formel: IH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kokpunkt: 80°C
Flampunkt: 78°C
MDL Number: MFCD00054838
CAS nummer: 14867-28-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %