Isobutyl methanesulphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
I1062-1G
I1062-5G
TCIAI1062-1GEA
445
SEK
TCIAI1062-1G
TCIAI1062-5G
Isobutyl methanesulphonate ≥98.0%
Isobutyl methanesulphonate
Formel:
C₅H₁₂O₃S Kokpunkt: 53°C |
MDL Number:
MFCD07363982 CAS nummer: 16156-53-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |