Perfluoro-15-crown-5-ether ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Icosafluoro-15-crown 5-Ether, Icosafluoro-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Perfluoro-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Perfluoro-15-crown 5-Ether
I1043-1G I1043-5G
TCIAI1043-1GEA 750 SEK
TCIAI1043-1G TCIAI1043-5G
Perfluoro-15-crown-5-ether ≥98.0%
Perfluoro-15-crown-5-ether
Formel: C₁₀F₂₀O₅
MW: 580,08 g/mol
Kokpunkt: 146°C
Smältpunkt: -12°C
MDL Number: MFCD01320747
CAS nummer: 97571-69-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %