2-Iodo-5-nitrotoluene ≥96.0%
Leverantör: TCI
Varning
I0992-5G I0992-25G I0992-1G
TCIAI0992-5GEA 1475 SEK
TCIAI0992-5G TCIAI0992-25G TCIAI0992-1G
2-Iodo-5-nitrotoluene ≥96.0%
2-Iodo-5-nitrotoluene
Formel: C₇H₆INO₂
MDL Number: MFCD00051517
CAS nummer: 5326-38-5
EINECS: 226-204-1