Isothiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
I0982-200MG
I0982-1G
TCIAI0982-200MGEA
645
SEK
TCIAI0982-200MG
TCIAI0982-1G
Isothiazole ≥98.0%
Isothiazole
Formel:
C₃H₃NS Kokpunkt: 114°C |
MDL Number:
MFCD00020818 CAS nummer: 288-16-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |