2-Iodobiphenyl ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Iodo-1,1'-biphenyl
I0967-5G I0967-25G
TCIAI0967-5GEA 535 SEK
TCIAI0967-5G TCIAI0967-25G
2-Iodobiphenyl ≥98.0%
2-Iodobiphenyl
Formel: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Kokpunkt: 158°C
MDL Number: MFCD00039396
CAS nummer: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34d2b42d45ab14109baa6f44fd3b04057cfbcefe&vid=34d2b42d45ab14109baa6f44fd3b04057cfbcefe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %