1-Isochromanone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-one, Isochroman-1-one
I0953-1G
I0953-5G
TCIAI0953-1GEA
605
SEK
TCIAI0953-1G
TCIAI0953-5G
1-Isochromanone ≥98.0%
1-Isochromanone
Formel:
C₉H₈O₂ MW: 148,16 g/mol Kokpunkt: 160°C |
MDL Number:
MFCD00799232 CAS nummer: 4702-34-5 EINECS: 225-179-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |