5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carbaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carboxaldehyde, 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene-3-carboxaldehyde
I0928-200MG
I0928-1G
TCIAI0928-200MGEA
1175
SEK
TCIAI0928-200MG
TCIAI0928-1G
5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carbaldehyde ≥97.0%
5-Isopropyl-3,8-dimethylazulene-1-carbaldehyde
Formel:
C₁₆H₁₈O MW: 226,32 g/mol Smältpunkt: 83°C |
MDL Number:
MFCD00275723 CAS nummer: 3331-47-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | Gray to Dark purple to Black powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |