Isopropyl methanesulphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
I0914-1G I0914-5G
TCIAI0914-1GEA 565 SEK
TCIAI0914-1G TCIAI0914-5G
Isopropyl methanesulphonate ≥98.0%
Isopropyl methanesulphonate
Formel: C₄H₁₀O₃S
MW: 138,181 g/mol
Kokpunkt: 67°C
Smältpunkt: 7°C
Flampunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00047802
CAS nummer: 926-06-7
EINECS: 213-132-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ee5b01153c78fdf46a320160f964e11cb05931&vid=a3ee5b01153c78fdf46a320160f964e11cb05931&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %