Isopentyl hexanoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
I0899-25ML
I0899-100ML
TCIAI0899-25MLEA
255
SEK
TCIAI0899-25ML
TCIAI0899-100ML
Isopentyl hexanoate ≥98.0%
Isopentyl hexanoate
Formel:
C₁₁H₂₂O₂ Kokpunkt: 98°C Flampunkt: 88°C |
MDL Number:
MFCD00027280 CAS nummer: 2198-61-0 EINECS: 218-600-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |