Isopropyl 2-methylbutyrate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
I0736-25ML I0736-500ML
TCIAI0736-25MLEA 215 SEK
TCIAI0736-25ML TCIAI0736-500ML
Isopropyl 2-methylbutyrate ≥98.0%
Isopropyl 2-methylbutyrate
Formel: C₈H₁₆O₂
Kokpunkt: 144°C
Flampunkt: 32°C
MDL Number: MFCD00085203
CAS nummer: 66576-71-4
EINECS: 266-411-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %