3-Isocyanatopropyltriethoxysilane ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
I0556-100G I0556-25G
TCIAI0556-100GEA 1525 SEK
TCIAI0556-100G TCIAI0556-25G
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane ≥95.0%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Formel: C₁₀H₂₁NO₄Si
Flampunkt: 77°C
MDL Number: MFCD00051459
CAS nummer: 24801-88-5
EINECS: 246-467-6
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %