Sodium-1-propanesulphonate ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI
I0341-25G
I0341-5G
TCIAI0341-25GEA
2775
SEK
TCIAI0341-25G
TCIAI0341-5G
Sodium-1-propanesulphonate ≥98.0% för jonparkromatografi
Sodium-1-propanesulphonate
Formel:
C₃H₈O₃S |
MDL Number:
MFCD00062546 CAS nummer: 14533-63-2 EINECS: 238-564-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (210nm) | max. 1.000 |
Absorbance (230nm) | max. 0.300 |
Absorbance (254nm) | max. 0.130 |