Isovaleronitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Isobutyl Cyanide
I0292-25ML I0292-500ML I0292-100ML
TCIAI0292-25MLEA 965 SEK
TCIAI0292-25ML TCIAI0292-500ML TCIAI0292-100ML
Isovaleronitrile ≥98.0%
Isovaleronitrile
Formel: C₅H₉N
MW: 83.13 g/mol
Kokpunkt: 130°C
Flampunkt: 28°C
MDL Number: MFCD00001944
CAS nummer: 625-28-5
EINECS: 210-884-1
UN: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40f07c0743c13aa160dc2a428405f10bb5904ae2&vid=40f07c0743c13aa160dc2a428405f10bb5904ae2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %