2-(Isopropylamino)ethanol 99,0 GC, T
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
N-Isopropylethanolamine
I0227-25ML
I0227-500ML
I0227-100ML
TCIAI0227-25MLEA
335
SEK
TCIAI0227-25ML
TCIAI0227-500ML
TCIAI0227-100ML
2-(Isopropylamino)ethanol 99,0 GC, T
2-(Isopropylamino)ethanol
Formel:
C₅H₁₃NO MW: 103.17 g/mol Kokpunkt: 171°C Flampunkt: 76°C |
MDL Number:
MFCD00041755 CAS nummer: 109-56-8 EINECS: 203-681-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |