Dibutyl Itaconate ≥97.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Itaconic Acid Dibutyl Ester, Dibutyl 2-methylenesuccinate
Stabilization: med hydrokinon
I0201-25G I0201-500G
TCIAI0201-25GEA 230 SEK
TCIAI0201-25G TCIAI0201-500G
Dibutyl Itaconate ≥97.0% stabilised
Dibutyl Itaconate
Formel: C₁₃H₂₂O₄
MW: 242,32 g/mol
Kokpunkt: 190°C
Flampunkt: 138°C
MDL Number: MFCD00027211
CAS nummer: 2155-60-4
EINECS: 218-451-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %