3,3'-Iminodipropionitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Bis(2-cyanoethyl)amine
I0010-25ML I0010-500ML I0010-100ML
TCIAI0010-25MLEA 445 SEK
TCIAI0010-25ML TCIAI0010-500ML TCIAI0010-100ML
3,3'-Iminodipropionitrile ≥98.0%
3,3'-Iminodipropionitrile
Formel: C₆H₉N₃
MW: 123,16 g/mol
Kokpunkt: 205°C
Flampunkt: 178°C
MDL Number: MFCD00001956
CAS nummer: 111-94-4
EINECS: 203-922-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce43f413ebfb7cc400c455a821fbccacc33f1079&vid=ce43f413ebfb7cc400c455a821fbccacc33f1079&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %