(E)-4-Hexen-3-one ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
H1735-25ML
H1735-5ML
TCIAH1735-25MLEA
1050
SEK
TCIAH1735-25ML
TCIAH1735-5ML
(E)-4-Hexen-3-one ≥98.0%
(E)-4-Hexen-3-one
Formel:
C₆H₁₀O Kokpunkt: 137°C |
MDL Number:
MFCD00010631 CAS nummer: 50396-87-7 UN: 1224 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |