1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)-3-vinyltrisiloxane, Tris(trimethylsiloxy)(vinyl)silane
H1613-5ML
H1613-25ML
TCIAH1613-5MLEA
685
SEK
TCIAH1613-5ML
TCIAH1613-25ML
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane ≥98.0%
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]-3-vinyltrisiloxane
Formel:
C₁₁H₃₀O₃Si₄ MW: 322.70 g/mol Kokpunkt: 88°C Flampunkt: 66°C |
MDL Number:
MFCD00054159 CAS nummer: 5356-84-3 EINECS: 226-342-2 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |