Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Leverantör: TCI EUROPE
H1562-1G H1562-200MG
TCIAH1562-1GEA 8650 SEK
TCIAH1562-1G TCIAH1562-200MG
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Hydroxy(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₆O₂Rh₂
MW: 456,1875 g/mol
MDL Number: MFCD04974244
CAS nummer: 73468-85-6
Order Now
Specifikation testresultat
Elemental analysis (Carbon) 40.00 to 44.00 %