4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
3,5-Diiodo4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
H1539-25G
H1539-5G
TCIAH1539-25GEA
2075
SEK
TCIAH1539-25G
TCIAH1539-5G
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥97.0%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄I₂O₂ MW: 373,92 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014670 CAS nummer: 1948-40-9 EINECS: 217-754-3 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 202.0 to 206.0 deg-C |