1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 96,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1,1,1-Trifluoroacetone Cyanohydrin, 2-Cyano-1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionitrile
H1508-1G H1508-5G
TCIAH1508-1GEA 535 SEK
TCIAH1508-1G TCIAH1508-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin 96,0 GC_ANALYSMETOD
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formel: C₄H₄F₃NO
MW: 139.08 g/mol
Kokpunkt: 139°C
Flampunkt: 60°C
MDL Number: MFCD00040885
CAS nummer: 335-08-0
UN: 3275
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a3cc8c5ac34ad0d3ff1ed0d8ca87cbf0034105&vid=54a3cc8c5ac34ad0d3ff1ed0d8ca87cbf0034105&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %