2-Hexyl-1-decanol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Guerbet hexadecanol, Hexyldecanol, 2-Hexyldecanol
H1461-25ML H1461-100ML H1461-500ML
TCIAH1461-25MLEA 310 SEK
TCIAH1461-25ML TCIAH1461-100ML TCIAH1461-500ML
2-Hexyl-1-decanol ≥97.0%
2-Hexyl-1-decanol
Formel: C₁₆H₃₄O
MW: 242,45 g/mol
Kokpunkt: 107°C
Smältpunkt: -15°C
Flampunkt: 159°C
MDL Number: MFCD00060903
CAS nummer: 2425-77-6
EINECS: 219-370-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12dd165bf36e55424aac2b243e35aa87e1aec68b&vid=12dd165bf36e55424aac2b243e35aa87e1aec68b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %