Hexaethylene glycol 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol
H1432-5G H1432-25G
TCIAH1432-5GEA 935 SEK
TCIAH1432-5G TCIAH1432-25G
Hexaethylene glycol 98,0 GC_ANALYSMETOD
Hexaethylene glycol
Formel: C₁₂H₂₆O₇
MW: 282.33 g/mol
Kokpunkt: 217°C
Smältpunkt: 7°C
MDL Number: MFCD00002877
CAS nummer: 2615-15-8
EINECS: 220-045-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1737887cd2476c11baec3ffc6fe7042ade565d0d&vid=1737887cd2476c11baec3ffc6fe7042ade565d0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %