3,5-Heptanedione ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
H1395-5G
H1395-25G
TCIAH1395-5GEA
695
SEK
TCIAH1395-5G
TCIAH1395-25G
3,5-Heptanedione ≥97.0%
3,5-Heptanedione
Formel:
C₇H₁₂O₂ MW: 128,17 g/mol Kokpunkt: 177°C Flampunkt: 57°C |
MDL Number:
MFCD00015186 CAS nummer: 7424-54-6 EINECS: 231-054-5 UN: 1224 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |