1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: N1,N1'-(Ethane-1,2-diyl)bis(N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine)
H1371-5ML H1371-25ML
TCIAH1371-5MLEA 1100 SEK
TCIAH1371-5ML TCIAH1371-25ML
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine ≥98.0%
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
Formel: C₁₂H₃₀N₄
MW: 230,39 g/mol
Kokpunkt: 130°C
Flampunkt: 102°C
MDL Number: MFCD00025684
CAS nummer: 3083-10-1
EINECS: 221-382-7
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbda6dcc22f89ed1b86e6ce06e5cb42e30403779&vid=dbda6dcc22f89ed1b86e6ce06e5cb42e30403779&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %